Läs mer
Calcifediol, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 25-Hydroxyvitamin D3 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Kvantitet | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O2/c1-19-10-13-23(28)18-22(19)12-11-21-9-7-17-27(5)24(14-15-25(21)27)20(2)8-6-16-26(3,4)29/h11-12,20,23-25,28-29H,1,6-10,13-18H2,2-5H3/b21-11+,22-12-/t20-,23+,24-,25+,27-/m1/s1 |
| Formel vikt | 400.3341 |
| Procent renhet | >95% |