Läs mer
Calciferol, 97%, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 15424589
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15424589 1 g 1g
15434589 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15424589 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J62163.03
Request Bulk or Custom Format
Kalciferol har en starkt hämmande effekt mot blåstumörfrämjande av natriumsackarin och inducerar celldifferentiering i leukemiceller. Kalciferol har också visat sig vara en hämmare av DNA-polymeras. Calciferol med kalcium används för att behandla eller förebygga benförlust (benskörhet). Calciferol används också med andra mediciner för att behandla låga nivåer av kalcium eller fosfat orsakade av vissa störningar (som hypoparatyreos, pseudohypoparatyreos, familjär hypofosfatemi). Det används ofta vid njursjukdom för att hålla kalciumnivåerna normala och möjliggöra normal bentillväxt.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Löslighet
Löslig i etanol (80 mg/ml vid 25 °C), vatten (< 1 mg/ml vid 25 °C), metanol, DMF (∼ 20 mg/ml) och DMSO (20 mg/ml vid 25°°C).
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-14-6
Molekylformel C28H44O
Molekylvikt (g/mol) 396.66
MDL-nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI-nyckel MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC-namn (1S)-3-[2-[(lS,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-7a-metyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-lH-inden-4-yliden]etyliden]-4-1-metylidenolcyklohexan-
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calciferol
Smältpunkt 118°C to 119°C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1916682
Merck Index 14,10018
Löslighetsinformation Soluble in ethanol (80mg/ml at 25°C),water (<1mg/ml at 25°C),methanol,DMF (∽20mg/ml),and DMSO (20mg/ml at 25°C).
Optisk rotation +110° (c=1.5 in Ethanol)
Formel vikt 396.66
Procent renhet 97%
Fysisk form Pulver
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.