Läs mer
Kalciferol, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Beskrivning
Kalciferol har en stark hämmande effekt mot blåsans tumörfrämjande av natriumsackarin och inducerar celldifferentiering i leukemiceller. Kalciferol har också visat sig vara en hämmare av DNA-polymeras. Kalciferol med kalciferol används för att behandla eller förebygga benförlust (osteoporos). Kalciferol används också tillsammans med andra läkemedel för att behandla låga nivåer av kalcium eller fosfat orsakade av vissa sjukdomar (såsom hypoparatyreos, pseudohypoparatyreos, familjär hypofosfatemi). Det används ofta vid njursjukdom för att hålla kalciumnivåerna normala och möjliggöra normal bentillväxt.
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Löslig i etanol (80 mg/ml vid 25 °C), vatten (< 1 mg/ml vid 25 °C), metanol, DMF (∼ 20 mg/ml) och DMSO (20 mg/ml vid 25°°C).
Anteckningar
Förvara vid 4 °C. Inkompatibel med värme och oxidationsmedel.
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calciferol |
| Smältpunkt | 118 °C till 119 °C |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 5 g |
| UN-nummer | UN2811 |
| Beilstein | 1916682 |
| Merck Index | 14,10018 |
| Löslighetsinformation | Löslig i etanol (80 mg/ml vid 25 °C), vatten (<1 mg/ml vid 25 °C), metanol, DMF (∽20 mg/ml) och DMSO (20 mg/ml vid 25 °C). |
| Optisk rotation | +110° (c=1,5 i etanol) |
| Formel vikt | 396.66 |
| Visa mer |
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.