Läs mer
Calciferol
Produktkod. 15454179
Change view
Kvantitet:
1 g
5 g
10 g
Förpackningsstorlek:
10g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
15454179 1 g 1g
15464179 5 g 5g
15474179 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15454179 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer J61610.03
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 50-14-6 | C28H44O | 396,66 g/mol
Kalciferol är en starkt hämmande effekt mot blåstumörfrämjande av natriumsackarin och inducerar celldifferentiering i leukemiceller. Kalciferol har också visat sig vara en hämmare av DNA-polymeras.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Calciferol är en starkt hämmande effekt mot blåstumörfrämjande av natriumsackarin och inducerar celldifferentiering i leukemiceller. Kalciferol har också visat sig vara en hämmare av DNA-polymeras.
Löslighet
Löslig i etanol, vatten, metanol, dimetylformamid och dimetylsulfoxid.
Anmärkningar
Förvaras åtskilt från starka oxidationsmedel. Förvara behållaren väl tillsluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 50-14-6
Molekylformel C28H44O
Molekylvikt (g/mol) 396.66
MDL-nummer MFCD00166988,MFCD11656674
InChI-nyckel MECHNRXZTMCUDQ-VLOQVYPSSA-N
Synonym ergocalciferol, vitamin d2, calciferol, viosterol, oleovitamin d2, ercalciol, ergorone, detalup, condocaps, crystallina
PubChem CID 134129658
IUPAC-namn (1S)-3-[2-[(lS,7aR)-1-[(2R,5R)-5,6-dimetylhept-3-en-2-yl]-7a-metyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-lH-inden-4-yliden]etyliden]-4-1-metylidenolcyklohexan-
LEDER CC(C)[C@@H](C)\C=C\[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2\C(CCC[C@]12C)=C\C=C1/C[C@@H](O)CCC1=C
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calciferol
Smältpunkt 114 °C till 118 °C
Färg Vitt
Kvantitet 1 g
UN-nummer UN2811
Beilstein 1916682
Merck Index 14,10018
Löslighetsinformation Löslig i etanol, vatten, metanol, dimetylformamid och dimetylsulfoxid.
Formel vikt 396.65
Fysisk form Pulver
compliance-icons compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calciferol
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Akut toxicitet Kategorija 2
  • Akut toxicitet Kategorija 3
  • Specifik organtoxicitet - upprepad exponering Kategorija 1
Faroangivelser
  • H301-Giftigt vid förtäring.
  • H311-Giftigt vid hudkontakt.
  • H330-Dödligt vid inandning.
  • H372-Orsakar organskador.
Skyddsangivelse
  • P260-Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/ sprej.
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P302+P352-VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket vatten/.
  • P304+P340-VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att andningen underlättas.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Contain: Ergocalciferol
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.