Läs mer
Calcipotriol, MedChemExpress
Produktkod. 16484196
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16484196 100 mg -
16455477 5 mg -
16439436 50 mg -
16432738 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16484196 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10001
MedChemExpress Calcipotriol is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcipotriol
CAS 112965-21-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H40O3
Kvantitet 100 mg
Synonym MC 903 Calcipotriene
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.37 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (121.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@H](C4CC4)O)C)CCC/2)[H])O)O
Molekylvikt (g/mol) 412.6
Formel vikt 412.6
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation