Läs mer
Calcipotriol, MedChemExpress
Produktkod. p-200098669
Encompass_Preferred
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
10mg
Produktkod. 16484196
Brand: Medchem Express HY10001
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
MedChemExpress Calcipotriol is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcipotriol
CAS 112965-21-6
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H40O3
Kvantitet 100 mg
Synonym MC 903 Calcipotriene
Löslighetsinformation DMSO : ≥ 100 mg/mL (242.37 mM) ∣Ethanol : 50 mg/mL (121.18 mM; Need ultrasonic)
LEDER C=C1[C@H](C[C@@H](C/C1=C/C=C2[C@]3([C@@](C)([C@H](CC3)[C@@H](/C=C/[C@H](C4CC4)O)C)CCC/2)[H])O)O
Molekylvikt (g/mol) 412.6
Formel vikt 412.6
Procent renhet 98.54%
Kvalitet Research
Fysisk form Powder
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Visa mer Visa mindre
Research purposes only
Korrigering av produktinnehåll
Fisher Scientific Encompass-programmet erbjuder artiklar som inte ingår i vår distributionsportfölj. Dessa produkter har vanligtvis inga bilder eller detaljerade beskrivningar. Vi är dock angelägna om att förbättra din shoppingupplevelse. Använd formuläret nedan för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.