Läs mer
Calcipotriol monohydrate, MedChemExpress
Produktkod. 16465487
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Förpackningsstorlek:
100mg
5mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16465487 5 mg 5mg
16464206 100 mg 100mg
16449446 50 mg -
16442748 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16465487 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY10001A
MedChemExpress Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Calcipotriol monohydrate is a synthetic VitD3 analogue with a high affinity for the vitamin D receptor.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcipotriol monohydrate
Fysisk form Solid
CAS 147657-22-5
Färg White
Kvantitet 5 mg
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H42O4
För användning med (applikation) COVID-19-immunoregulation
Löslighetsinformation Ethanol : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic) ∣DMSO : 100 mg/mL (232.22 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](/C=C/[C@@H](O)C4CC4)C)([H])[C@]3(C)CCC\2.O
Molekylvikt (g/mol) 430.62
Formel vikt 430.62
Procent renhet 98.33%