missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer

Calcitetrol, MedChemExpress

Produktkod. 16478917
Encompass_Preferred
Change view
Klicka för att se tillgängliga alternativ
Kvantitet:
1 mg
5 mg
Förpackningsstorlek:
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
16478917 5 mg 5mg
16471479 1 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 16478917 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY15157

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy

MedChemExpress Calcitetrol(1(alpha), 24, 25-Trihydroxy VD3) is the hormonally active form of vitamin D with three hydroxyl groups.

Calcitetrol(1(alpha), 24, 25-Trihydroxy VD3) is the hormonally active form of vitamin D with three hydroxyl groups.

Specifikationer

Kemiskt namn eller material Calcitetrol
CAS 72203-93-1
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H44O4
Kvantitet 5 mg
Synonym 1α, 24, 25-Trihydroxy VD3
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (231.14 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@@H](C[C@H](O)C/1=C)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@@H]3[C@@H](CCC(O)C(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvikt (g/mol) 432.64
Formel vikt 432.64
Procent renhet 98.41%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism
Visa mer Visa mindre

Research purposes only

Produkttitel
Välj ett problem

Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.