missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Läs mer
Läs mer
Tocris Bioscience™ Calcitonin (human)

Endogenous calcitonin receptor agonist; inhibits bone resorption
Brand: Tocris Bioscience™ 6031/500U
Denna artikel kan inte returneras.
Se returpolicy
Beskrivning
Calcitonin (human) is an endogenous calcitonin receptor agonist. Lowers systemic blood calcium levels and inhibits bone resorption.Specifikationer
| 95% | |
| Store at −20°C | |
| Yes | |
| Peptide | |
| CGNLSTCMLGTYTQDFNKFHTFPQTAIGVGAP |
| 21215-62-3 | |
| Endogenous calcitonin receptor agonist. | |
| 3417.87 | |
| 500 μg |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?
For Research Use Only.