Läs mer
Tocris Bioscience™ Calcitonin (human)
Beskrivning
Calcitonin (human) is an endogenous calcitonin receptor agonist. Lowers systemic blood calcium levels and inhibits bone resorption.
Specifikationer
Specifikationer
| Renhet | 0.95 |
| CAS | 21215-62-3 |
| Innehåll och lagring | Store at −20°C |
| För användning med (applikation) | Endogenous calcitonin receptor agonist. |
| Frystorkat material | Yes |
| Molekylvikt (g/mol) | 3417.87 |
| Produkttyp | Peptide |
| Kvantitet | 500 μg |
| Sekvens | CGNLSTCMLGTYTQDFNKFHTFPQTAIGVGAP |