Läs mer
Calcitriol-d6, MedChemExpress
Beskrivning
Calcitriol-d6 is the deuterium labeled Calcitriol. Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcitriol-d6 |
| CAS | 78782-99-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | Research |
| Fysisk form | Solid |
| Molekylformel | C27H38D6O3 |
| Färg | White |
| Löslighetsinformation | DMSO : 50 mg/mL (118.30 mM; Need ultrasonic) |
| LEDER | C=C1/C(C[C@H](C[C@@H]1O)O)=C\C=C2CCC[C@]3(C)[C@@H]([C@@H](CCCC(C([2H])([2H])[2H])(C([2H])([2H])[2H])O)C)CC[C@@]/23[H] |
| Industry Type | Metabolism-sugar/lipid metabolism |
| Molekylvikt (g/mol) | 422.67 |
| Visa mer |