Läs mer
Calcitriol Impurities A, MedChemExpress
Produktkod. 16491959
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
25 mg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
16491959 1 mg
16473766 25 mg
16440638 5 mg
16438198 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 16491959 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY75041
Denna vara kräver en prisuppdatering innan den beställs.
Begär ett pris för denna vara här.
MedChemExpress Calcitriol Impurities A is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Calcitriol Impurities A is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcitriol Impurities A
CAS 73837-24-8
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C27H44O3
Kvantitet 1 mg
LEDER C=C([C@H](C[C@H](O)C/1)O)C1=C\C=C2[C@@]3([H])[C@@](CCC\2)(C)[C@@H]([C@H](C)CCCC(C)(C)O)CC3
Molekylvikt (g/mol) 416.64
Formel vikt 416.64
Procent renhet 95.66%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism