Läs mer
Calcitriol Impurities D, MedChemExpress
Produktkod. 16471979
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
1 mg
5 mg
10 mg
Förpackningsstorlek:
1mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
16471979 1 mg 1mg
16430668 5 mg -
16428228 10 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 16471979 Leverantör Medchem Express Leverantörsnummer HY77274
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 14-12-2026
MedChemExpress Calcitriol Impurities D is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Calcitriol Impurities D is the impurity of Calcitriol, Calcitriol is the hormonally active form of vitamin D, Calcitriol is the active metabolite of vitamin D3 that activates the vitamin D receptor (VDR).
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcitriol Impurities D
CAS 103656-40-2
Färg White
Anteckningar om renhetsgrad Research
Molekylformel C28H46O3
Kvantitet 1 mg
Löslighetsinformation DMSO : 100 mg/mL (232.20 mM; Need ultrasonic)
LEDER O[C@H](C/1=C)C[C@H](O)CC1=C\C=C2[C@@](CC[C@]3([H])[C@@H](CCCCC(C)(O)C)C)([H])[C@]3(C)CCC\2
Molekylvikt (g/mol) 430.66
Formel vikt 430.66
Procent renhet 95.0%
Kvalitet Research
Fysisk form Solid
För användning med (applikation) Metabolism-sugar/lipid metabolism