Läs mer
Calcitriol, Mikromol™
Beskrivning
Calcitriol
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcitriol |
| CAS | 32222-06-3 |
| Analyt- eller komponentnamn | Calcitriol |
| Frakt skick | Ice pack (-20°C) |
| Molekylformel | C27 H44 O3 |
| Certifikat och efterlevnad | ISO 17034 |
| Synonym | Calcitriol, (5Z,7E)-9,10-Secocholesta-5,7,10(19)-triene-1alpha,3beta,25-triol |
| InChI formel | InChI=1S/C27H44O3/c1-18(8-6-14-26(3,4)30)23-12-13-24-20(9-7-15-27(23,24)5)10-11-21-16-22(28)17-25(29)19(21)2/h10-11,18,22-25,28-30H,2,6-9,12-17H2,1,3-5H3/b20-10+,21-11-/t18-,22-,23-,24+,25+,27-/m1/s1 |
| LEDER | C[C@H](CCCC(C)(C)O)[C@H]1CC[C@H]2\C(=C\C=C/3\C[C@@H](O)C[C@H](O)C3=C)\CCC[C@]12C |
| IUPAC-namn | (1R,3S,5Z)-5-[(2E)-2-[(1R,3aS,7aR)-1-[(2R)-6-hydroxy-6-methylheptan-2-yl]-7a-methyl-2,3,3a,5,6,7-hexahydro-1H-inden-4-ylidene]ethylidene]-4-methylidenecyclohexane-1,3-diol |
| Visa mer |