Läs mer
Kalcium 1000 ppm jonselektiv elektrodstandard, Reagecon
BIOPHARMA
Produktkod. 11768475 Handla allt Reagecon Produkter
Change view
Kvantitet:
500 ml
Förpackningsstorlek:
500ml
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11768475 500 ml 500ml
1 options
Produktkod. 11768475 Leverantör Reagecon Leverantörsnummer ISECA5
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1460.00 SEK
    1261.32 SEK / 500ml
    Save 198.68 SEK
    13% Av
 Begränsad artikel
I lager
Kan användas i lämpliga koncentrationer för att kalibrera eller kontrollera mätningar som använder jonselektiva elektroder (ISE) som avkänningsteknik.
  • Referensstandard för jonselektiv elektrod, referensmaterial för jonselektiv elektrod
  • Certifierad
  • NIST spårbart
  • Exakt till± 0,5 %
  • Säker, kompatibel med alla typer av ISE-elektroder
  • Kan användas som kalibrering för andra tekniker
  • Kan användas för metodvalidering eller instrumentkvalificering
  • Vattenhaltig matris
  • Garanterad stabilitet under hela hållbarheten, även efter att flaskan öppnats.
Specifikationer
Beskrivning Noggrannhet ±0,5 %
Förpackning HDPE-flaska GL45
Analyt- eller komponentnamn Calcium
Fysisk form Vätska
Koncentration 1000 ppm ±0,5 %
Element Kalcium
Kvantitet 500 ml