Läs mer
Kalcium 2-etylhexanoat, supraledarkvalitet, i 2-etylhexansyra (3-8 % Ca)
Produktkod. 11425190
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11425190 5 g 5g
11328088 25 g 25g
11338088 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11425190 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 036657.06
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 136-51-6 | C16H30CaO4 | 326,49 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 136-51-6
Molekylformel C16H30CaO4
Molekylvikt (g/mol) 326.49
MDL-nummer MFCD00014001
InChI-nyckel LTPCXXMGKDQPAO-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium 2-ethylhexanoate, calcium bis 2-ethylhexanoate, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt, hexanoic acid, 2-ethyl-, calcium salt 2:1, calcium 2-ethyl-hexanoate, octope ca, calcium hex-cem, nikka octhix calcium, calcium 2-ethylhexoate, dsstox_cid_7063
PubChem CID 61082
IUPAC-namn kalcium;2-etylhexanoat
LEDER CCCCC(CC)C(=O)[O-].CCCCC(CC)C(=O)[O-].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium 2-ethylhexanoate
Namnnotering i 2-etylhexansyra
Odör Svag, karakteristisk
Kvantitet 5 g
Formel vikt 326.5
Kvalitet Supraledare
Koncentration eller sammansättning (efter analyt eller komponenter) 3 to 8% Ca
Fysisk form Vätska
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.