Läs mer
Calcium 2-Oxoglutarate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium 2-Oxoglutarate |
| CAS | 71686-01-6 |
| Molekylformel | C5H4O5Ca |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | Calcium 2-Oxopentanedioate |
| InChI formel | InChI=1S/C5H6O5.Ca/c6-3(5(9)10)1-2-4(7)8;/h1-2H2,(H,7,8)(H,9,10);/q;+2/p-2 |
| LEDER | [Ca+2].[O-]C(=O)CCC(=O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;2-oxopentanedioate |
| Molekylvikt (g/mol) | 184.16 |
| Formel vikt | 183.9685 |