Läs mer
Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate, 95%, BLD Pharm™
Produktkod. 31428088
Encompass_Preferred
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
500 g
1 kg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet
31428088 100 g
31419037 25 g
31426694 5 g
31415412 1 kg
31416065 500 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Produktkod. 31428088 Leverantör BLD Pharm Leverantörsnummer BD136793100g
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 25-11-2026
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium (2R,3S)-2,3,4-trihydroxybutanoate
CAS 70753-61-6
Molekylformel C8H14CaO10
MDL-nummer MFCD00077882
Kvantitet 100 g
LEDER O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)CO.O=C([O-])[C@H](O)[C@@H](O)CO.[Ca+2]
Molekylvikt (g/mol) 310.27
Procent renhet 95%