Läs mer
Calcium 3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate, 97+%
Produktkod. 11345487
Change view
Kvantitet:
50 g
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11345487 50 g 50g
11325487 250 g 250g
11335487 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11345487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 042721.18
Request Bulk or Custom Format
CAS: 135236-72-5 | C10H18CaO6 | 274.33 g/mol
Kalcium-3-hydroxi-3-metylbutyrathydrat är ett näringstillskott, som representerar ett kalciumsalt av beta-hydroxi-beta-metylbutyrat (HMB). Den senare är en leucinmetabolit som produceras i kroppen genom oxidation av ketosyran av leucin (ketoisokaproat, KIC). Eftersom leucin spelar en viktig reglerande roll i proteinmetabolism och på grund av omvandlingen av leucin till KIC, har flera forskare antagit att KIC är den aktiva ingrediensen som ansvarar för de flesta av de gynnsamma effekterna av leucin på proteinmetabolismen.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 135236-72-5
Molekylformel C10H18CaO6
Molekylvikt (g/mol) 274.33
MDL-nummer MFCD01318562
InChI-nyckel WLJUMPWVUPNXMF-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium 3-hydroxy-3-methyl butyrate
PubChem CID 131847069
LEDER [Ca++].CC(C)(O)CC([O-])=O.CC(C)(O)CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium 3-hydroxy-3-methylbutyrate hydrate
Färg Vitt
Kvantitet 50 g
Löslighetsinformation Soluble in water.
IUPAC-namn kalciumbis(3-hydroxi-3-metylbutanoat)
Formel vikt 274.33 (Anhydrous)
Procent renhet ≥97%
Fysisk form Pulver
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.