Läs mer
Calcium 3-methyl-2-oxopentanoate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 3-Methyl-2-oxovaleric acid calcium salt |
| Kvantitet | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H10O3.Ca/c2*1-3-4(2)5(7)6(8)9;/h2*4H,3H2,1-2H3,(H,8,9);/q;;+2/p-2 |
| Formel vikt | 298.0729 |