Läs mer
Kalcium, 99 %, granulärt, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10226450 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
2.5 kg
Förpackning:
Plastflaska
Plastic drum
Förpackningsstorlek:
100g
2.5kg
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10226450 500 g Plastflaska 500g
10579253 5 g Plastflaska 5g
10338580 100 g Plastflaska 100g
10053953 2.5 kg Plastic drum 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 10226450 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 201185000
Request Bulk or Custom Format
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-70-2
Molekylformel Ca
Molekylvikt (g/mol) 40.08
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-namn kalcium
LEDER [Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
Färg Grå
Namnnotering 99%
Smältpunkt 845.0°C
Kokpunkt 1484.0°C
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 99%
Form Granular
Linjär formel Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Formel vikt 40.07
Procent renhet 99%
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med koldioxid.
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.