Läs mer
Kalcium, 99 %, granulärt, Thermo Scientific Chemicals
Handla allt Thermo Scientific Chemicals ProdukterBeskrivning
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Specifikationer
Specifications
| Kemiskt namn eller material | Calcium |
| Färg | Grå |
| Namnnotering | 99% |
| Smältpunkt | 845.0°C |
| Kokpunkt | 1484.0°C |
| Kvantitet | 5 g |
| Förpackning | Plastflaska |
| Analysprocentintervall | 99% |
| Form | Granular |
| Linjär formel | Ca |
| Show More |
Safety and Handling
- Calcium
- Fara
- Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
- H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
- P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
- P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
- P223-Undvik all kontakt med vatten.
- P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
- P370+P378-Vid brand: Släck med koldioxid.
- P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.