Läs mer
Calcium, 99%, turnings, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 10139991 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass Bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning unitSize
10139991 500 g Glass Bottle 500g
10390474 25 g Glass Bottle 25g
10129991 100 g Glass Bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 10139991 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 365745000
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-70-2
Molekylformel Ca
Molekylvikt (g/mol) 40.08
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-sy7q814vup, hsdb 273, sy7q814vup, compounds, elemental, calcium, elemental, kalzium, atom, ingot, chelate
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-namn calcium
LEDER [Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
Färg Colorless to Yellow
Namnnotering 99%
Kvantitet 500 g
Förpackning Glass Bottle
Analysprocentintervall 99%
Form Liquid
Linjär formel Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Formel vikt 40.07
Procent renhet ≥98.5% (Titrimetry other)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.