Läs mer
Calcium, 99%, turnings, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-2691170 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackning:
Glass bottle
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
Produktkod. 10390474
Brand: Thermo Scientific Acros 365740250
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7440-70-2
Molekylformel Ca
Molekylvikt (g/mol) 40.08
MDL-nummer MFCD00010897 MFCD00085314
InChI-nyckel OYPRJOBELJOOCE-UHFFFAOYSA-N
Synonym hsdb 273, kalzium, calcium, elemental, sy7q814vup, atom, compounds, chelate, elemental, ingot, unii-sy7q814vup
PubChem CID 5460341
ChEBI CHEBI:29320
IUPAC-namn calcium
LEDER [Ca]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium
Färg Colorless to Yellow
Namnnotering 99%
Kvantitet 25 g
Förpackning Glass bottle
Analysprocentintervall 99%
Form Liquid
Linjär formel Ca
Fieser 05,89; 09,1634; 14,71
Merck Index 15, 1648
Formel vikt 40.07
Procent renhet ≥98.5% (Titrimetry other)
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Ämne som vid kontakt med vatten utvecklar brandfarliga gaser Kategorija 2
Faroangivelser
  • H261-Vid kontakt med vatten utvecklas brandfarliga gaser.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P231+P232-Hanteras under inert gas. Skyddas från fukt.
  • P223-Undvik all kontakt med vatten.
  • P335+P334-Borsta bort lösa partiklar från huden Skölj under kallt vatten/ använd våta omslag.
  • P370+P378-Vid brand: Släck med .
  • P402+P404-Förvaras torrt. Förvaras i sluten behållare.