Läs mer
Calcium a-Hydroxy-gamma-Methylmercaptobutyrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | 2-Hydroxy-4-(methylthio)butanoic Acid Calcium Salt |
| CAS | 4857-44-7 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 2 C5 H9 O3 S . Ca |
| Kvantitet | 500 mg |
| Synonym | Butanoic acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium salt (2:1), Butyric acid, 2-hydroxy-4-(methylthio)-, calcium salt (2:1) (8CI), Calcium DL-2-hydroxy-4-methylthiobutyrate, Calcium DL-α-hydroxy-γ-methylthiobutyrate, Calcium α-hydroxy-γ-methylmercaptobutyra |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H10O3S.Ca/c2*1-9-3-2-4(6)5(7)8;/h2*4,6H,2-3H2,1H3,(H,7,8);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Ca+2].CSCCC(O)C(=O)[O-].CSCCC(O)C(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | calcium;2-hydroxy-4-methylsulfanylbutanoate |
| Molekylvikt (g/mol) | 338.454 |
| Visa mer |