Läs mer
Kalciumacetat ACS MP Biomedicals
Produktkod. 11492431 Handla allt MP Biomedicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11492431 100 g 100g
1 options
Produktkod. 11492431 Leverantör MP Biomedicals Leverantörsnummer 0219382180
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    736.00 SEK
    701.06 SEK / 100g
    Save 34.94 SEK
    4% Av
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 04-12-2026
ACS grade calcium acetate monohydrate for research or further manufacturing use.
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Acetate
CAS 5743-26-0
Fysisk form Powder
Kvantitet 100 g
Molekylformel C4H8CaO5
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
InChI-nyckel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
IUPAC-namn kalcium;diacetat;hydrat
Molekylvikt (g/mol) 176.181
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
Formel vikt 176.2
Kvalitet ACS