Läs mer
Calcium Acetate, Extra Pure, SLR, Dried, Fisher Chemical™
Produktkod. p-7072894 Handla allt Fisher Chemical Produkter
Kvantitet:
250 g
500 g
Förpackningsstorlek:
250g
500g
Produktkod. 10355120
Brand: Fisher Chemical C/0920/50
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
Kemiska identifierare
CAS 62-54-4
Molekylformel C4H6CaO4
Molekylvikt (g/mol) 158.17
MDL-nummer 12448
InChI-nyckel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn calcium diacetate
LEDER [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Färg White
pH 7.6
Fysisk form Solid
Kvantitet 250 g
Formel vikt 158.17g/mol
Förpackning Plastic powder jar