Specifikationer
| CAS | 62-54-4 |
| Kvantitet | 500 g |
| Molekylformel | C4H6CaO4 |
| MDL-nummer | MFCD00012448 |
| InChI-nyckel | VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O |
| IUPAC-namn | kalciumdiacetat |
| Molekylvikt (g/mol) | 158.17 |