Läs mer
Kalciumacetathydrat, 99 %, för analys, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 12645117 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12645117 1 kg Plastflaska 1kg
1 options
Produktkod. 12645117 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 447860010
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158,17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium acetate hydrate
CAS 114460-21-8
Kvantitet 1 kg
Förpackning Plastflaska
Analysprocentintervall 98,5 % min. (på torkat ämne) (Complexometri)
Molekylformel C4H6CaO4
Linjär formel (CH3CO2)2Ca
MDL-nummer MFCD00012448
Synonym Acetic acid, calcium salt hydrate
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: 250 g/L (20 °C). Andra lösligheter: lätt lösliga i alkohol
InChI-nyckel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
IUPAC-namn kalciumdiacetat
Molekylvikt (g/mol) 158.17
Formel vikt 158.17
Procent renhet 99%
Kvalitet Analytisk
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.