Läs mer
Calcium acetate hydrate, 99%, extra pure
Produktkod. p-4509929 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Kvantitet:
250 g
1 kg
5 kg
Förpackning:
Plast trumma
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
5kg
Produktkod. 10772251
Brand: Thermo Scientific Acros 211052500
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114460-21-8
Molekylformel C4H6CaO4
Molekylvikt (g/mol) 158.17
MDL-nummer MFCD00012448
InChI-nyckel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
Synonym Acetic acid, calcium salt hydrate
IUPAC-namn kalciumdiacetat
LEDER [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium acetate hydrate
Färg Vitt
pH 7.0 to 9.0 (10% soln., 20°C)
Fysisk form Powder and/or Agglomerates
Kvantitet 250 g
Analysprocentintervall 98.5 to 101.5% (on anhydrous substance) (Complexometry)
Linjär formel (CH3CO2)2Ca
Beilstein 02,IV,113
Fieser 13,60; 15,46
Merck Index 14,1646
Löslighetsinformation Solubility in water: 250g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Formel vikt 158.17
Procent renhet 99%
Kvalitet Extra ren
Infrarött spektrum Authentic
Förpackning Plastflaska
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.