Läs mer
Kalciumacetathydrat, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11497127
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11497127 100 g 100g
11407137 500 g 500g
11417137 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11497127 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A14947.22
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Kalciumacetathydrat används som en prekursor för att producera kalciumjoner i utvecklingen av kalciumoxidbaserad mesoporös koldioxidsorbent. Det är en aktiv komponent i pyrolign syramodifierad kalksten. Det används vid framställning av nanopartiklar av magnetit-kalciumfosfatkärna-skal. Det fungerar som ett råmaterial vid framställning av hydroxyapatit-wollastonit-kompositer. Vidare fungerar det som ett tvärbindningsmedel i mikrofluidproduktionen av alginathydrogelmikropärlor. Utöver detta används det för att inducera kristallisering av proteiner.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
Tillämpningar
Kalciumacetathydrat används som en prekursor för att producera kalciumjoner i utvecklingen av kalciumoxidbaserad mesoporös koldioxidsorbent. Det är en aktiv komponent i pyrolign syramodifierad kalksten. Det används vid framställning av nanopartiklar av magnetit-kalciumfosfatkärna-skal. Det fungerar som ett råmaterial vid framställning av hydroxyapatit-wollastonit-kompositer. Vidare fungerar det som ett tvärbindningsmedel i mikrofluidproduktionen av alginathydrogelmikropärlor. Utöver detta används det för att inducera kristallisering av proteiner.
Löslighet
Lösligt i vatten.
Anmärkningar
Inkompatibel med starka oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114460-21-8
Molekylformel C4H6CaO4
Molekylvikt (g/mol) 158.17
MDL-nummer MFCD00012448
InChI-nyckel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdiacetat
LEDER [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium acetate hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Densitet 1.5
Linjär formel Ca(OOCCH3)2·xH2O
Kvantitet 100 g
Beilstein 3692527
Merck Index 14,1646
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 158.17 (Anhydrous)
Procent renhet 99%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.