Läs mer
Kalciumacetathydrat, Puratronic™ , 99,9965 % (metallbas), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11362068
Change view
Kvantitet:
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11362068 5 g 5g
11352068 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11362068 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 012974.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 114460-21-8 | C4H6CaO4 | 158.17 g/mol
Kalciumacetat har använts vid kristallisering av proteiner, såsom humant annexin II och det bakteriella hemoxygenaset (Hmu O), och av ett komplex av humant CDK6 med ett viruskodat cyklin. Det har använts vid tillverkning av metalltvålar och syntetiska hartser, i smörjmedel som korrosionsinhibitor och som betningsmedel vid färgning.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114460-21-8
Molekylformel C4H6CaO4
Molekylvikt (g/mol) 158.17
MDL-nummer MFCD00012448
InChI-nyckel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdiacetat
LEDER [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium acetate hydrate
Smältpunkt (decomposition)
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Beilstein 3692527
Merck Index 14,1646
Löslighetsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol,hydrazine insoluble in acetone,ethanol and benzene.
Formel vikt 158.17 (Anhydrous)
Procent renhet 99.9965%
Kvalitet Puratronic
Känslighet Hygroscopic
Densitet 1.5 g/mL
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.