Läs mer
Kalciumacetathydrat, Puriss., uppfyller analytiska specifikationer. av FCC, E263, 99,0-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Produktkod. 15682710 Handla allt Honeywell Fluka Produkter
Change view
Kvantitet:
1 kg
25 kg
6 x 1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
25kg
Paket med 6
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15682710 1 kg 1kg
15602720 6 x 1 kg Paket med 6
15692710 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15682710 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 250111KG
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Puriss., Uppfyller analytisk specifikation av FCC, E263, 99,0-100,5 % (baserat på vattenfritt ämne)
  • Ledt branschen i över 65 år
  • Honeywell levererar nu Fluka™ oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen– med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 114460-21-8
Molekylformel C4H6CaO4
Molekylvikt (g/mol) 158.17
MDL-nummer MFCD00012448
InChI-nyckel VSGNNIFQASZAOI-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdiacetat
LEDER [Ca++].CC([O-])=O.CC([O-])=O
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium Acetate Hydrate
Namnnotering Meets analytical specification of FCC
Kvantitet 1 kg
Linjär formel (CH3COO)2Ca · xH2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Beilstein 3692527
Formel vikt 158.17g/mol (anhydrous basis)
Procent renhet 99 to 100.5% (based on anhydrous substance)
Kvalitet puriss.