Läs mer
Kalciumacetatmonohydrat,≥ 99 %, (ACS-reagenskvalitet), MP Biomedicals
Handla allt MP Biomedicals ProdukterSpecifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium Acetate Monohydrate |
| CAS | 5743-26-0 |
| Kvantitet | 500 g |
| Analysprocentintervall | ≥99% |
| Molekylformel | C4H8CaO5 |
| Synonym | calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu |
| InChI-nyckel | XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L |
| LEDER | CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2] |
| IUPAC-namn | kalcium;diacetat;hydrat |
| Molekylvikt (g/mol) | 176.181 |
| Visa mer |