Läs mer
Kalciumacetatmonohydrat, ACS, 99,0 % min
Produktkod. 11316798
Change view
Kvantitet:
250 g
1 kg
Förpackningsstorlek:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11316798 250 g 250g
11306798 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 11316798 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 013446.30
 Begränsad artikel
I lager
Lägg i varukorgen
Edge
CAS: 5743-26-0 | C4H8CaO5 | 176,181 g/mol
Kalciumacetatmonohydrat används för att fälla ut oxalater i lösning. Det används för att kontrollera fosfatnivåerna i blodet och därigenom kontrollera benproblemen. Det är också involverat i neutraliseringen av fluor i vatten. Vidare används det som livsmedelstillsats främst i godisprodukter. Utöver detta fungerar den som en stabilisator, buffert och sekvestreringsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5743-26-0
Molekylformel C4H8CaO5
Molekylvikt (g/mol) 176.181
MDL-nummer MFCD00150019
InChI-nyckel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC-namn kalcium;diacetat;hydrat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium acetate monohydrate
Smältpunkt (nedbrytning)
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 250 g
Känslighet Hygroskopisk
Analysprocentintervall 99%
Densitet 1,5 g/cm3
Beilstein 3692527
Löslighetsinformation Löslig i vatten. Lätt löslig i metanol och hydrazin. Olöslig i etanol, aceton och bensen.
Formel vikt 176,18 (158,17 Vattenfattig)
Kvalitet ACS
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.