Läs mer
Kalciumacetatmonohydrat, ACS-reagens, ≥99 %, Solstice
Produktkod. 15605410
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Poly flaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
15605410 500 g Poly flaska 500g
15695400 100 g Poly flaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 15605410 Leverantör Honeywell-Fluka Leverantörsnummer 402850500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    3730.00 SEK
    3417.53 SEK / 500g
    Save 312.47 SEK
    8% Av
 Begränsad artikel
Request Bulk or Custom Format
För närvarande inte tillgänglig: Vi har ingen information om när den här produkten kommer att finnas tillgänglig.
Se alternativa produkter
ACS-reagens,≥ 99,0 %
  • Ledande inom branschen i över 65 år
  • Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5743-26-0
Molekylformel C4H8CaO5
Molekylvikt (g/mol) 176.181
MDL-nummer MFCD00150019
InChI-nyckel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC-namn kalcium;diacetat;hydrat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium acetate monohydrate
Färg Vitt
Kvantitet 500 g
Linjär formel Ca(CH3CO2)2 · H2O
UN-nummer NONH for all modes of transport
Formel vikt 176,18 g/mol
Procent renhet ≥99%
Förpackning Poly flaska
Utseende Pulver