Läs mer
Kalciumacetatmonohydrat, ACS-reagens, ≥99 %, Solstice
Beskrivning
- Ledande inom branschen i över 65 år
- Solstice levererar nu oorganiska reagenser av högsta kvalitet över hela världen – med garanterad konsistens, renhet och noggrannhet
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium acetate monohydrate |
| Färg | Vitt |
| Kvantitet | 100 g |
| Linjär formel | Ca(CH3CO2)2 · H2O |
| UN-nummer | NONH for all modes of transport |
| Formel vikt | 176,18 g/mol |
| Procent renhet | ≥99% |
| Förpackning | Poly flaska |
| Utseende | Pulver |