Läs mer
Kalciumacetatmonohydrat, ACS-reagens
Produktkod. 12645027 Handla allt Thermo Scientific Chemicals Produkter
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
Förpackning:
Plastflaska
Förpackningsstorlek:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackning Förpackningsstorlek
12645027 500 g Plastflaska 500g
12625027 100 g Plastflaska 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Produktkod. 12645027 Leverantör Thermo Scientific Acros Leverantörsnummer 446355000
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 5743-26-0 | C4H6CaO4·H2O | 176,19 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Acros Organics produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Den ursprungliga Acros Organics-produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 5743-26-0
Molekylformel C4H6CaO4·H2O
Molekylvikt (g/mol) 176.19
InChI-nyckel XQKKWWCELHKGKB-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium acetate monohydrate, calcium diacetate monohydrate, unii-7za48gim5h, calcium diacetate hydrate, acetic acid, calcium salt, monohydrate, calcium acetate, monohydrate, 7za48gim5h, calcium acetat, calcium acetate jan, acmc-1c5pu
PubChem CID 82163
ChEBI CHEBI:59199
IUPAC-namn kalcium;diacetat;hydrat
LEDER CC(=O)[O-].CC(=O)[O-].O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium acetate monohydrate
Smältpunkt 160,0 °C
Kvantitet 500 g
Förpackning Plastflaska
Linjär formel (CH3CO2)2Ca·H2O
Merck Index 15,1649
Löslighetsinformation Löslighet i vatten: löslig
Formel vikt 176.19
Kvalitet ACS-reagens
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.