Läs mer
Kalcium alfa-D-isosackarinat, 98 % (analys), Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11458540
Change view
Kvantitet:
0.25 g
1 g
5 g
25 g
Förpackningsstorlek:
0.25g
1g
25g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11458540 5 g 5g
11410710 0.25 g 0.25g
11468540 1 g 1g
11478540 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Produktkod. 11458540 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044371.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84324-95-8 | C12H22CaO12
m alfa-D-isosackarinat används för att förebygga eller behandla lågt kalcium i blodet.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 84324-95-8
Molekylformel C12H22CaO12
MDL-nummer MFCD04039767
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium alpha-D-isosaccharinate
Färg Brun
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 5 g
Anteckningar om analysprocent (Analysera)
Linjär formel [CO2C(OH)(CH2OH)CH2HCOHCH2OH]2Ca
Formel vikt 398.38
Procent renhet 98%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.