Läs mer
Calcium aluminum oxide, 99% (metals basis)
Produktkod. p-4781833
Kvantitet:
5 g
25 g
100 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
5g
Produktkod. 11328077
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 022646.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
CAS: 12042-68-1 | Al2CaO4 | 158.037 g/mol
Kalciumaluminiumoxid används som en prekursor vid framställning av nafta-ångreformeringskatalysatorer, ångreformeringskatalysatorer för raffinaderigas, aluminiumklorhydrat, sekundära kolvätereformeringskatalysatorer. Det används också vid tillverkning av eldfast material och cement.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12042-68-1
Molekylformel Al2CaO4
Molekylvikt (g/mol) 158.037
MDL-nummer MFCD00049722
InChI-nyckel XFWJKVMFIVXPKK-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium aluminate, calcium aluminum oxide, calcium dialumanoylolate, dialuminium calcium tetraoxide, calcium dialuminate, aluminum calcium oxide, 2alo2.ca, calcium oxido oxo alumane, calcium 2+ dialumanoylolate, calcium aluminate 5g
PubChem CID 159415
IUPAC-namn kalcium;oxido(oxo)aluminium
LEDER [O-][Al]=O.[O-][Al]=O.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium aluminum oxide
Smältpunkt 1600°C
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 99% (Metals basis)
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 158.02
Odör Odorless
Känslighet Hygroscopic
Densitet 2.981
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.