Läs mer
Calcium arsenate, 95%
Produktkod. p-4781834
Kvantitet:
50 g
250 g
Förpackning:
Förpackningsgrupp II
Förpackningsstorlek:
250g
50g
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
Produktkod. 11323618
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 039219.18
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
Regler: Denna produkt innehåller ett ämne som är upptaget i bilaga XVII till REACH-förordningen (EG) nr 1907/2006. Alla kunder måste fylla i en deklaration före leverans.
CAS: 7778-44-1 | As2Ca3O8 | 398.069 g/mol
Kalciumarsenat används även vid väderbeständig träbehandling. Det användes främst inom vinodling förr. den användes huvudsakligen mot bollviveln i bomullsodling.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7778-44-1
Molekylformel As2Ca3O8
Molekylvikt (g/mol) 398.069
MDL-nummer MFCD00049407
InChI-nyckel RMBBSOLAGVEUSI-UHFFFAOYSA-H
Synonym calcium arsenate, pencal, cucumber dust, spra-cal, calcium-o-arsenate, chip-cal granular, tricalcium arsenate, calcium orthoarsenate, kalziumarseniat german, arsenic acid, calcium salt
PubChem CID 24501
IUPAC-namn trikalcium;trioxido(oxo)-$l^{5}-arsan
LEDER [O-][As](=O)([O-])[O-].[O-][As](=O)([O-])[O-].[Ca+2].[Ca+2].[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium arsenate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 50 g
Analysprocentintervall 95%
Löslighetsinformation It is soluble in water and acids,insoluble in organic solvents
Formel vikt 398.03
Förpackning Förpackningsgrupp II
Densitet 3.62 g/cm3 at 20°C
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.