Läs mer
Calcium Ascorbate Dihydrate, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Ascorbic acid calcium salt dihydrate |
| CAS | 5743-28-2 |
| Molekylformel | 2 C6 H7 O6 . Ca . 4 H2 O |
| Kvantitet | 25 g |
| Synonym | Calcium ascorbate, Calcium di[(R)-2-[(S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate] dihydrate |
| InChI formel | InChI=1S/2C6H8O6.Ca.4H2O/c2*7-1-2(8)5-3(9)4(10)6(11)12-5;;;;;/h2*2,5,7-10H,1H2;;4*1H2/q;;+2;;;;/p-2/t2*2-,5+;;;;;/m00...../s1 |
| LEDER | O.O.O.O.[Ca+2].OC[C@H](O)[C@H]1OC(=O)C(=C1[O-])O.OC[C@H](O)[C@H]2OC(=O)C(=C2[O-])O |
| IUPAC-namn | calcium;(2R)-2-[(1S)-1,2-dihydroxyethyl]-4-hydroxy-5-oxo-2H-furan-3-olate;tetrahydrate |
| Molekylvikt (g/mol) | 462.37 |
| Formel vikt | 462.0534 |