Läs mer
Kalciumbenzoathydrat, 98 %, vatten <8 %
Produktkod. 11449493
Change view
Kvantitet:
100 g
500 g
2500 g
Förpackningsstorlek:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet Förpackningsstorlek
11449493 500 g 500g
11439493 100 g 100g
11459493 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11449493 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer A12358.36
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 2090-05-3 | C19H20O4 | 312,37 g/mol
Denna Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av produktportföljen Alfa Aesar . Viss dokumentation och etikettinformation kan hänvisa till det äldre varumärket. Den ursprungliga Alfa Aesar produkt-/artikelkoden eller SKU-referensen har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals.
Lämplig för utveckling av batterimaterial.
Tillämpningar
Kalciumbensoathydrat används i livsmedelsindustrin som konserveringsmedel.
Löslighet Löslig i vatten (2,6 g
/100 ml vid 0 C).°
Anmärkningar
Håll behållaren tätt försluten. Förvara svalt, torrt i väl tillslutna behållare. Inkompatibel med oxidationsmedel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 2090-05-3
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium benzoate hydrate
Namnnotering Vatten <8 %
Molekylformel C14H10CaO4
MDL-nummer MFCD09953675
Kvantitet 500 g
Synonym calcium benzoate, calcium dibenzoate, unii-3qde968mkd, 3qde968mkd, benzoic acid, calcium salt, benzoic acid calcium, acmc-20alj1, calcium 2+ dibenzoate, calcium benzoate, reagent, e213
benzoic acid
Löslighetsinformation Löslig i vatten (2,6 g/100 ml vid 0 °C).
InChI-nyckel NSQPPSOSXWOZNH-UHFFFAOYSA-L
LEDER [Ca++].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1.[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
IUPAC-namn kalcium;dibensoat
Molekylvikt (g/mol) 282.31
PubChem CID 62425
Formel vikt 282,32 (Vattenlös)
Procent renhet 98%
Visa mer Visa mindre
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.