Läs mer
Kalcium-beta-hydroxy-beta-metylbutyrat, TRC
Specifikationer
Specifikationer
| Kemiskt namn eller material | Calcium beta-hydroxy-beta-methylbutyrate |
| CAS | 135236-72-5 |
| Anteckningar om renhetsgrad | HPLC |
| Molekylformel | 2 C5 H9 O3 . Ca |
| Kvantitet | 5 g |
| Synonym | 3-Hydroxy-3-methylbutanoic acid calcium salt (2:1) |
| InChI formel | InChI=1S/2C5H10O3.Ca/c2*1-5(2,8)3-4(6)7;/h2*8H,3H2,1-2H3,(H,6,7);/q;;+2/p-2 |
| LEDER | [Ca+2].CC(C)(O)CC(=O)[O-].CC(C)(O)CC(=O)[O-] |
| IUPAC-namn | kalcium; 3-hydroxy-3-metyl-butanoat |
| Molekylvikt (g/mol) | 274.32 |
| Visa mer |