Läs mer
Kalciumbis(trifluormetylsulfonyl)imid
Produktkod. 15412717
Change view
Kvantitet:
250 mg
1 g
5 g
Förpackningsstorlek:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
15412717 250 mg 250mg
15492707 1 g 1g
15402717 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 15412717 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 046533.MD
 Begränsad artikel
I lager
CAS: 165324-09-4 | C4CaF12N2O8S4 | 600,349 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 165324-09-4
Molekylformel C4CaF12N2O8S4
Molekylvikt (g/mol) 600.349
MDL-nummer MFCD14156019
InChI-nyckel WFABOCFDABTAPE-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium bis trifluoromethylsulfonyl imide, calcium ii bis trifluoromethanesulfonyl imide, calcium ii triflimide, calcium trifluoromethanesulfonimide, calcium bistrifluoromethanesulfonimide, calcium bis trifluoromethylsulfonyl amide, calcium bis bistriflylimide anion, calcium bis trifluoromethyl sulfonyl amide, bis bis trifluoromethylsulfonyl amino calcium, bis trifluoromethanesulfonyl imide calcium ii salt
PubChem CID 46242197
IUPAC-namn kalcium;bis(trifluormetylsulfonyl)azanid
LEDER C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.C(F)(F)(F)S(=O)(=O)[N-]S(=O)(=O)C(F)(F)F.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium bis (trifluoromethylsulfonyl)imide
Smältpunkt >300°C
Linjär formel [(CF3SO2)2N]2Ca
Kvantitet 250 mg
UN-nummer UN1759
Känslighet Moisture sensitive
Löslighetsinformation Insoluble in water.
Formel vikt 600.35
Fysisk form Fast
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.