Läs mer
Calcium boride, 99+% (metals basis)
Produktkod. 11314318
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11314318 100 g 100g
11304318 25 g 25g
11324318 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11314318 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 041551.22
Request Bulk or Custom Format
CAS: 12007-99-7 | B6Ca | 104.938 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 12007-99-7
Molekylformel B6Ca
Molekylvikt (g/mol) 104.938
MDL-nummer MFCD00148904
InChI-nyckel AWVIDOFQNLOVRC-UHFFFAOYSA-N
Synonym calcium boride, calcium hexaboride, b6.ca, calcium hexaboride,-200 mesh, calcium pentacyclo 3.1.0.0 1 , 3 .0 2 ,?.0?,? hexaborane-1,4-diuide, calcium 2+ pentacyclo 3.1.0.0^ 1,3 .0^ 2,4 .0^ 4,6 hexaborane-1,4-diuide
PubChem CID 16212529
LEDER B12B3[B-]14B5[B-]23B45.[Ca+2]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium boride
Smältpunkt 2235°C
Fysisk form Pulver
Kvantitet 100 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 104.95
Procent renhet ≥99%
Densitet 2.30 g/mL
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.