Läs mer
Kalciumbromid, vattenfri, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. 11335059
Change view
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11335059 10 g 10g
11315059 50 g 50g
11325059 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11335059 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 087893.09
Request Bulk or Custom Format
För fotografering, torkmedel, tillverkning av mineralvatten
Kalciumbromid är ett dehydratiseringsmedel som används inom fotografering, livsmedelskonserveringsmedel, träskyddsmedel, brandskyddsmedel och frysblandningar. Det används som oxidationsmedel för kontroll av kvicksilverutsläpp. Det används i stor utsträckning för beredning av borrvätskor, kompletteringsvätskor och formuleringar för borrslam. Det finner också tillämpning vid tillverkning av mineralvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7789-41-5
Molekylformel Br2Ca
Molekylvikt (g/mol) 199.886
MDL-nummer MFCD00010902
InChI-nyckel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
IUPAC-namn kalcium;dibromid
LEDER [Ca+2].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kokpunkt 806°C to 812°C
Kemiskt namn eller material Calcium bromide
Smältpunkt 730°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Formel vikt 199.9
Känslighet Hygroscopic
Utseende White to off-white powder or beads
Densitet 3.353
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Calcium bromide, anhydrous
Signalord
  • Fara
Farekategori
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faresætning
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Sikkerhedssætning
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Calcium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.
Anmärkningar
Hygroskopisk. Inkompatibel med syraklorider, syraanhydrider, oxidationsmedel, klorformater och reduktionsmedel.
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.