Läs mer
Kalciumbromid, vattenfri, 99,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Produktkod. p-4407311
Kvantitet:
10 g
50 g
250 g
Förpackningsstorlek:
10g
250g
50g
Produktkod. 11335059
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar 087893.09
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
För fotografering, torkmedel, tillverkning av mineralvatten
Kalciumbromid är ett dehydratiseringsmedel som används inom fotografering, livsmedelskonserveringsmedel, träskyddsmedel, brandskyddsmedel och frysblandningar. Det används som oxidationsmedel för kontroll av kvicksilverutsläpp. Det används i stor utsträckning för beredning av borrvätskor, kompletteringsvätskor och formuleringar för borrslam. Det finner också tillämpning vid tillverkning av mineralvatten.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 7789-41-5
Molekylformel Br2Ca
Molekylvikt (g/mol) 199.886
MDL-nummer MFCD00010902
InChI-nyckel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
Synonym calcium bromide, calcium dibromide, kalziumbromid, brocal, 87cny2eebh, ksc377c0p, calciumbromide, calcium 2+ dibromide, calcium bromide, anhydrous 10g
PubChem CID 5360316
ChEBI CHEBI:31338
IUPAC-namn kalcium;dibromid
LEDER [Ca+2].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kokpunkt 806°C to 812°C
Kemiskt namn eller material Calcium bromide
Smältpunkt 730°C
Namnnotering Anhydrous
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 10 g
Analysprocentintervall 99.5%
Löslighetsinformation Soluble in water,methanol,ethanol and acetone. Insoluble in dioxane,chloroform and ether.
Formel vikt 199.9
Känslighet Hygroscopic
Utseende White to off-white powder or beads
Densitet 3.353
Visa mer Visa mindre
compliance-icons
Produktbeteckning
  • Calcium bromide, anhydrous
Signalord
  • Fara
Riskkategorier
  • Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategorija 1
Faroangivelser
  • H318-Orsakar allvarliga ögonskador.
Skyddsangivelse
  • P280-Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
  • P305+P351+P338-VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
  • P310-Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare .
Kompletterande information
  • MIXTURE LIST-Innehåller: Calcium bromide
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.