Läs mer
Calcium bromide hydrate, 95%
Produktkod. 11343487
Change view
Kvantitet:
5 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
500g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11343487 5 g 5g
11353487 100 g 100g
11333487 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11343487 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 018820.06
Request Bulk or Custom Format
Vänligen för att beställa denna produkten. Behöver du ett Webbkonto? Registrera ditt konto idag!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternativa produkter
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199.89 g/mol
Kalciumbromidhydrat används som frysblandningar, livsmedelskonserveringsmedel och fotografering. Dess vattenlösning används i borrvätskor och brandskyddsmedel.
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71626-99-8
Molekylformel Br2Ca
Molekylvikt (g/mol) 199.89
MDL-nummer MFCD00149608
InChI-nyckel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdibromid
LEDER [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium bromide hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Pulver
Kvantitet 5 g
Analysprocentintervall 95.0%
Löslighetsinformation Soluble in water.
Formel vikt 199.90 (Anhydrous)
Odör Odorless
Utseende White powder
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.