Läs mer
Kalciumbromidhydrat, 99,999 % (metallbas)
Produktkod. 11415210
Change view
Kvantitet:
25 g
100 g
500 g
Förpackningsstorlek:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Produktkod. Kvantitet unitSize
11415210 25 g 25g
11425210 100 g 100g
11435210 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Produktkod. 11415210 Leverantör Thermo Scientific Alfa Aesar Leverantörsnummer 044497.14
 Begränsad artikel
Beräknad leverans: 03-08-2026
CAS: 71626-99-8 | Br2Ca | 199,89 g/mol
Detta Thermo Scientific Chemicals varumärkesprodukt var ursprungligen en del av Alfa Aesar produktportfölj. Viss dokumentation och etikettinformation kan referera till det äldre varumärket. Originalet Alfa Aesar produkt-/artikelkod eller SKU-referens har inte ändrats som en del av varumärkesövergången till Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 71626-99-8
Molekylformel Br2Ca
Molekylvikt (g/mol) 199.89
MDL-nummer MFCD00149608
InChI-nyckel WGEFECGEFUFIQW-UHFFFAOYSA-L
IUPAC-namn kalciumdibromid
LEDER [Ca++].[Br-].[Br-]
Specifikationer
Kemiskt namn eller material Calcium bromide hydrate
Färg Vitt
Fysisk form Kristallin
Kvantitet 25 g
Anteckningar om analysprocent (metallbas)
Formel vikt 199.90 (Anhydrous)
Procent renhet 99.999%
Användningsområde
1,2-propandiol används i frostskyddsmedel och avisningslösningar för bilar, båtar och flygplan. Det används också för att skapa ofarlig, konstgjord rök för tränings- och teaterändamål. Det används som ett fuktighetsbevarande lösningsmedel och konserveringsmedel i livsmedel. Det fungerar som lösningsmedel för färger och plaster. Vidare används det vid tillverkning av mjölksyra genom grön katalytisk oxidation, propanal och propylenkarbonat. Det används också inom veterinärmedicin som oral behandling för hyperketonemi hos idisslare. Utöver detta reagerar den med propylenoxid för att framställa oligomerer.
Löslighet
Blandbar med vatten, bensen, aceton, kloroform och eter. Oblandbar med fasta oljor.